1,3-Benzothiazole-4-sulphonyl chloride 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD303141-250MGEA
2110
DKK
BLDPBD303141-250MG
BLDPBD303141-100MG
BLDPBD303141-1G
1,3-Benzothiazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-4-sulphonyl chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₄ClNO₂S₂ Molekylvægt: 233,695 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD16251206 CAS-nummer: 149575-65-5 |