α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD30226-5GEA
62.1
DKK
BLDPBD30226-5G
BLDPBD30226-25G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₇H₅Br₂F Molekylvægt: 267,92 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00042187 CAS-nummer: 112399-50-5 |