1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD30023-1GEA 54.3 DKK
BLDPBD30023-1G BLDPBD30023-10G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 97%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₆H₁₂N₄O₂
Molekylvægt: 172,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00008318
CAS-nummer: 10465-78-8