3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD293359-250MGEA
745
DKK
BLDPBD293359-250MG
BLDPBD293359-1G
BLDPBD293359-100MG
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole 96%
3-Acetyl-5-bromo-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₇BrN₂O Molekylvægt: 239,069 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07374362 CAS-nummer: 886363-74-2 |