3-Methyl-2-(methylthio)benzo[d]thiazol-3-ium 4-methylbenzenesulphonate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD290003-1GEA
1440
DKK
BLDPBD290003-1G
BLDPBD290003-100MG
BLDPBD290003-250MG
BLDPBD290003-5G
3-Methyl-2-(methylthio)benzo[d]thiazol-3-ium 4-methylbenzenesulphonate 95%
3-Methyl-2-(methylthio)benzo[d]thiazol-3-ium 4-methylbenzenesulphonate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₀NS₂·C₇H₇O₃S Molekylvægt: 367,506 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00031763 CAS-nummer: 55514-14-2 |