(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD288564-250MGEA 1140 DKK
BLDPBD288564-250MG BLDPBD288564-100MG BLDPBD288564-5G BLDPBD288564-25G BLDPBD288564-1G
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₂₅H₂₈N₂O₆
Molekylvægt: 452,5 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01860707
CAS-nummer: 273222-06-3