5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD28798-5GEA 2540 DKK
BLDPBD28798-5G BLDPBD28798-250MG BLDPBD28798-100MG BLDPBD28798-1G
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₉H₁₁IN₂O
Molekylvægt: 290,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039866
CAS-nummer: 470463-42-4