2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD28582-250MGEA
225
DKK
BLDPBD28582-250MG
BLDPBD28582-5G
BLDPBD28582-1G
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
2-(3-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₆N₂O₂S Molekylvægt: 206,22 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00052304 CAS-nummer: 39067-29-3 |