Ethyl-2-oxazolecarboxylate 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD28386-10GEA 4670 DKK
BLDPBD28386-10G BLDPBD28386-1G BLDPBD28386-250MG BLDPBD28386-25G BLDPBD28386-5G
Ethyl-2-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxazolecarboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₆H₇NO₃
Molekylvægt: 141,1300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114939
CAS-nummer: 33036-67-8