5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD28266-10GEA 2210 DKK
BLDPBD28266-10G BLDPBD28266-100MG BLDPBD28266-25G BLDPBD28266-100G BLDPBD28266-250MG BLDPBD28266-1G BLDPBD28266-5G
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-hydroxypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₅H₃BrClNO
Molekylvægt: 208,4400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688592
CAS-nummer: 286946-77-8