2-Amino-4-chloro-5-nitropyridine 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD28150-250MGEA 85.3 DKK
BLDPBD28150-0.025G BLDPBD28150-250MG BLDPBD28150-10G BLDPBD28150-1G BLDPBD28150-25G BLDPBD28150-5G
2-Amino-4-chloro-5-nitropyridine 96%
2-Amino-4-chloro-5-nitropyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Molekylvægt: 173,557 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973545
CAS-nummer: 24484-96-6