tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate 96%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD28045-5GEA
2690
DKK
BLDPBD28045-5G
BLDPBD28045-100MG
BLDPBD28045-1G
BLDPBD28045-250MG
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Molekylvægt: 292,193 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03659715 CAS-nummer: 215183-27-0 |