tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD27646-5GEA
54.3
DKK
BLDPBD27646-5G
BLDPBD27646-100G
BLDPBD27646-25G
BLDPBD27646-1G
BLDPBD27646-10G
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molekylvægt: 215,293 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04114966 CAS-nummer: 157634-00-9 |