tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD27586-1GEA
3420
DKK
BLDPBD27586-1G
BLDPBD27586-250MG
BLDPBD27586-100MG
tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate 98%
tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Molekylvægt: 213,273 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07371646 CAS-nummer: 149554-03-0 |