N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD273785-1GEA 1370 DKK
BLDPBD273785-1G BLDPBD273785-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 98%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₈BNO₄S
Molekylvægt: 271,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08056356
CAS-nummer: 871329-80-5