1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD27231-1GEA 528 DKK
BLDPBD27231-1G BLDPBD27231-250MG BLDPBD27231-5G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molekylvægt: 188,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00514518
CAS-nummer: 1134-50-5