5-Chloro-3-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD270519-100MGEA 1970 DKK
BLDPBD270519-100MG BLDPBD270519-1G BLDPBD270519-250MG
5-Chloro-3-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-3-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₉ClO
Molekylvægt: 180,63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27996953
CAS-nummer: 66248-97-3