Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD26948-5GEA
1320
DKK
BLDPBD26948-5G
BLDPBD26948-250MG
BLDPBD26948-25G
BLDPBD26948-10G
BLDPBD26948-1G
Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₇BrN₂O₂ Molekylvægt: 255,0700 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07371573 CAS-nummer: 885278-42-2 |