2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD261012-5GEA 1870 DKK
BLDPBD261012-5G BLDPBD261012-1G BLDPBD261012-250MG
2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Ethoxy-3-formyl-5-methylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
Molekylvægt: 208,0200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08276749
CAS-nummer: 480424-54-2