4-[(N,N-Dimethylamino)methyl]benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD260905-1GEA
698
DKK
BLDPBD260905-1G
BLDPBD260905-5G
BLDPBD260905-250MG
4-[(N,N-Dimethylamino)methyl]benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
4-[(N,N-Dimethylamino)methyl]benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₅H₂₄BNO₂·ClH Molekylvægt: 297,628 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07771993 CAS-nummer: 1073371-85-3 |