5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD258122-5GEA
962
DKK
BLDPBD258122-5G
BLDPBD258122-1G
BLDPBD258122-250MG
BLDPBD258122-25G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 95%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₇FO₂ Molekylvægt: 154,1384 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039244 CAS-nummer: 704884-74-2 |