4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD250263-250MGEA
512
DKK
BLDPBD250263-250MG
BLDPBD250263-100MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₇H₈BFO₂S Molekylvægt: 186,0116 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09027247 CAS-nummer: 957060-84-3 |