Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD244336-100MGEA 179 DKK
BLDPBD244336-100MG BLDPBD244336-5G BLDPBD244336-1G BLDPBD244336-250MG
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 95%
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₈O₅
Molekylvægt: 230,258 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22575006
CAS-nummer: 3044-06-2