Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD239942-100MGEA
241
DKK
BLDPBD239942-100MG
BLDPBD239942-1G
BLDPBD239942-250MG
Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate 98%
Methyl 6-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalene-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₈H₂₁BO₄ Molekylvægt: 312,168 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD18783177 CAS-nummer: 736989-93-8 |