3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD237441-1GEA 233 DKK
BLDPBD237441-1G BLDPBD237441-25G BLDPBD237441-100MG BLDPBD237441-250MG BLDPBD237441-5G
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217,04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11847746
CAS-nummer: 105515-20-6