Methyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD236696-100GEA
3310
DKK
BLDPBD236696-100G
BLDPBD236696-10G
BLDPBD236696-1G
BLDPBD236696-5G
BLDPBD236696-25G
Methyl-2-fluoro-5-methylbenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-5-methylbenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₉FO₂ Molekylvægt: 168,1700 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06203924 CAS-nummer: 2967-93-3 |