2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD236236-5GEA
225
DKK
BLDPBD236236-5G
BLDPBD236236-250MG
BLDPBD236236-25G
BLDPBD236236-100G
BLDPBD236236-1G
BLDPBD236236-10G
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid 98%
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₅H₂₅BO₂ Molekylvægt: 248,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD02683099 CAS-nummer: 154549-38-9 |