2-Ethyl-5-methylthiophene 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD235329-250MGEA
46.6
DKK
BLDPBD235329-250MG
BLDPBD235329-5G
BLDPBD235329-1G
2-Ethyl-5-methylthiophene 98%
2-Ethyl-5-methylthiophene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₇H₁₀S Molekylvægt: 126,22 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00053128 CAS-nummer: 40323-88-4 |