2-(Propan-2-yl)morpholine 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD233814-1GEA
1680
DKK
BLDPBD233814-1G
BLDPBD233814-250MG
BLDPBD233814-100MG
2-(Propan-2-yl)morpholine 95%
2-(Propan-2-yl)morpholine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₇H₁₅NO Molekylvægt: 129,2 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD14582705 CAS-nummer: 89855-02-7 |