4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD231138-1GEA
1370
DKK
BLDPBD231138-1G
BLDPBD231138-250MG
BLDPBD231138-100MG
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₁BN₂O₃S Molekylvægt: 250,0800 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06659881 CAS-nummer: 850568-30-8 |