3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD230536-1GEA 1480 DKK
BLDPBD230536-1G BLDPBD230536-250MG BLDPBD230536-100MG
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molekylvægt: 250,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363818
CAS-nummer: 153435-79-1