6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD230110-1GEA
1370
DKK
BLDPBD230110-1G
BLDPBD230110-100MG
BLDPBD230110-5G
BLDPBD230110-250MG
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₇H₂₇BN₂O₄ Molekylvægt: 334,22 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09037484 CAS-nummer: 1032758-87-4 |