4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD229800-1GEA 1480 DKK
BLDPBD229800-1G BLDPBD229800-100MG BLDPBD229800-250MG
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine 98%
4-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Formel: C₉H₁₁BrN₂O
Molekylvægt: 243,1004 g/mol
MDL Number: MFCD13195616
CAS-nummer: 1040377-12-5