7-Quinolineboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD227137-250MGEA 512 DKK
BLDPBD227137-250MG BLDPBD227137-1G BLDPBD227137-100MG BLDPBD227137-5G
7-Quinolineboronic acid 98%
7-Quinolineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₈BNO₂
Molekylvægt: 172,9800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11100750
CAS-nummer: 629644-82-2