6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD22701-100GEA
1070
DKK
BLDPBD22701-100G
BLDPBD22701-25G
BLDPBD22701-5G
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Molekylvægt: 223,2500 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00035724 CAS-nummer: 81-05-0 |