3,5-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD226661-1GEA 489 DKK
BLDPBD226661-1G BLDPBD226661-25G BLDPBD226661-250MG BLDPBD226661-5G
3,5-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde 98%
3,5-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molekylvægt: 193,0000 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845864
CAS-nummer: 117820-80-1