5-Pyrimidineboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD2257-10GEA 427 DKK
BLDPBD2257-10G BLDPBD2257-1G BLDPBD2257-25G BLDPBD2257-500G BLDPBD2257-100G BLDPBD2257-5G
5-Pyrimidineboronic acid 98%
5-Pyrimidineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₄H₅BN₂O₂
Molekylvægt: 123,91 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03002366
CAS-nummer: 109299-78-7