7-Hydroxychromone 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD223943-100MGEA
194
DKK
BLDPBD223943-100MG
BLDPBD223943-1G
BLDPBD223943-250MG
7-Hydroxychromone 97%
7-Hydroxychromone
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₆O₃ Molekylvægt: 162,1421 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00209371 CAS-nummer: 59887-89-7 |