3-Bromophthalic anhydride 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD222548-25GEA
1950
DKK
BLDPBD222548-25G
BLDPBD222548-5G
BLDPBD222548-10G
BLDPBD222548-1G
BLDPBD222548-100G
3-Bromophthalic anhydride 97%
3-Bromophthalic anhydride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₃BrO₃ Molekylvægt: 227,0116 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09800402 CAS-nummer: 82-73-5 |