Ethyl-6-chloropicolinate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD220776-5GEA
287
DKK
BLDPBD220776-5G
BLDPBD220776-25G
BLDPBD220776-1G
BLDPBD220776-100G
Ethyl-6-chloropicolinate 95%
Ethyl-6-chloropicolinate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molekylvægt: 185,61 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09878438 CAS-nummer: 21190-89-6 |