2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD21905-10GEA
132
DKK
BLDPBD21905-10G
BLDPBD21905-25G
BLDPBD21905-5G
2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₉NO Molekylvægt: 123,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04112507 CAS-nummer: 63071-03-4 |