Methyl 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylate 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD218560-100MGEA
628
DKK
BLDPBD218560-100MG
Methyl 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylate 97%
Methyl 3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molekylvægt: 191,183 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11506113 CAS-nummer: 935269-25-3 |