3-Methoxy-5-methylphenylboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD217998-100MGEA 303 DKK
BLDPBD217998-100MG BLDPBD217998-250MG BLDPBD217998-5G BLDPBD217998-1G
3-Methoxy-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Methoxy-5-methylphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molekylvægt: 165,9821 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09952026
CAS-nummer: 725251-81-0