2-Chloro-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD217848-1GEA
876
DKK
BLDPBD217848-1G
BLDPBD217848-5G
BLDPBD217848-250MG
2-Chloro-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₀BClO₄ Molekylvægt: 228,4373 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08689529 CAS-nummer: 913835-93-5 |