2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD212355-10GEA 2290 DKK
BLDPBD212355-10G BLDPBD212355-250MG BLDPBD212355-1G BLDPBD212355-5G BLDPBD212355-25G
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 97%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₇NO₂
Molekylvægt: 149,1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08567959
CAS-nummer: 39835-11-5