5-Bromo-2-chloroquinoline 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD212313-5GEA 4260 DKK
BLDPBD212313-5G BLDPBD212313-250MG BLDPBD212313-1G
5-Bromo-2-chloroquinoline 95%
5-Bromo-2-chloroquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₅BrClN
Molekylvægt: 242,4997 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08437594
CAS-nummer: 99455-13-7