4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD212192-250MGEA 187 DKK
BLDPBD212192-250MG BLDPBD212192-5G BLDPBD212192-25G BLDPBD212192-1G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid 98%
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₄
Molekylvægt: 252,075 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16660234
CAS-nummer: 1083326-41-3