3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD2097-10GEA 210 DKK
BLDPBD2097-10G BLDPBD2097-5G BLDPBD2097-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 95%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₃H₅N₃O
Molekylvægt: 99,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233932
CAS-nummer: 6126-22-3