5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD20855-1GEA 225 DKK
BLDPBD20855-1G BLDPBD20855-10G BLDPBD20855-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195,5700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08282771
CAS-nummer: 445-14-7