4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD20609-5GEA
101
DKK
BLDPBD20609-5G
BLDPBD20609-1G
BLDPBD20609-25G
BLDPBD20609-10G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid 97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molekylvægt: 205,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03407959 CAS-nummer: 393-06-6 |